Läs mer
2,2-Dimethylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 84477-72-5 |
| Molekylformel | C6H14N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-6(2)5-7-3-4-8-6/h7-8H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)CNCCN1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1157 |