Läs mer
2,2-dimetylpropanimidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245894
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245894 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10193124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10215464 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01501EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 18202-73-8
Molekylformel C5H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 136.623
MDL-nummer MFCD00051988
InChI-nyckel ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanimidamid;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 136.62
Procent renhet 97%