Läs mer
2,2-Dimethylsuccinic acid, 99%
Produktkod. 11465837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465837 25 g 25g
11445837 1 g 1g
11455837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24394.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597-43-3 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 597-43-3
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
MDL-nummer MFCD00004196
InChI-nyckel GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic acid, 2,2-dimethyl-succinic acid, unii-mx6tvr2107, 2,2-dimethyl-butanedioic acid, succinic acid, 2,2-dimethyl, butanedioic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutanedioate, 2,2-dimethyl-butanedioicacid, 2,2,-dimethylsuccinate, 2,2-dimethyl succinate
PubChem CID 11701
ChEBI CHEBI:86537
IUPAC-namn 2,2-dimetylbutandisyra
LEDER CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylsuccinic acid
Smältpunkt 139°C to 142°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1764476
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.