Läs mer
2,2-dimetylbärnstenssyraanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10187753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10187753
Brand: Thermo Scientific Acros 308760050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17347-61-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17347-61-4
Molekylformel C6H8O3
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00022608
InChI-nyckel ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic anhydride, 3,3-dimethyldihydrofuran-2,5-dione, unii-tl903a7h7v, 2,5-furandione, dihydro-3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl succinic anhydride, 2,2-dimethylsuccinicanhydride, dihydro-3,3-dimethylfuran-2,5-dione, 2,2-dimethylsuccinic acid anhydride, dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione, ksc490q1j
PubChem CID 87067
IUPAC-namn 3,3-dimetyloxolan-2,5-dion
LEDER CC1(C)CC(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride
Smältpunkt 26°C to 30°C
CAS Min % 97.5
Färg Vitt
CAS Max % 100.0
Kokpunkt 219°C to 220°C
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Analysprocentintervall 98%
Formel vikt 128.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.