Läs mer
2,2-dimetyltiopionamid, TRC
Produktkod. 30455315
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455315 1 g
1 options
Produktkod. 30455315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7961351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylthiopropionamide
CAS 630-22-8
Molekylformel C5 H11 N S
Kvantitet 1 g
Synonym Dabrafenib related, GW 441956X
InChI formel InChI=1S/C5H11NS/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
LEDER CC(C)(C)C(=S)N
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanetioamid
Molekylvikt (g/mol) 117.21
Formel vikt 117.0612