Läs mer
2,2-Dimorpholinodiethylether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimorpholinodiethylether |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2 |
| Formel vikt | 244.1787 |