Läs mer
2,2'-dinaftyl eter, 98+%
Produktkod. 11337745
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337745 5 g 5g
11347745 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02565.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 613-80-9 | C20H14O | 270,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-80-9
Molekylformel C20H14O
Molekylvikt (g/mol) 270.33
MDL-nummer MFCD00015447
InChI-nyckel DZRLNYVDCIYXPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69183
IUPAC-namn 2-naftalen-2-yloxinaftalen
LEDER O(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dinaphthyl ether
Smältpunkt 103 °C till 105 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2054097
Synonym 2,2'-dinaphthyl ether, di-2-naphthyl ether, 2,2'-oxydinaphthalene, naphthalene, 2,2'-oxybis, bis 2-naphthyl ether, 2-naphthyl ether, di-2-naphthylether, 2,2'-dinaphthylether, naphthalene,2,2'-oxybis
Formel vikt 270.33
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.