Läs mer
2,2'-dinafyleter, TRC
Produktkod. 30376595
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376595 500 mg
30388629 2.5 g
30375461 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30376595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD473920500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-80-9
Molekylformel C20H14O
Molekylvikt (g/mol) 270.32
Synonym 2,2'-Oxybis-naphthalene, 2,2'-Oxybis[naphthalene], Di(2-Naphthyl) Ether, Di-beta-Naphthyl Ether
LEDER O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dinaphthyl Ether
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H
Formel vikt 270.1045