missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-Dinitrodibenzyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Dinitrodibenzyl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O4/c17-15(18)13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16(19)20/h1-8H,9-10H2 |
| Formel vikt | 272.0797 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?