Läs mer
2,2'-Dinitrodiphenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Dinitrodiphenylamine |
| CAS | 18264-71-6 |
| Molekylformel | C12H9N3O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Bis(2-nitrophenyl)amine, 2,2'-Dinitrodiphenylamine, 2-Nitro-N-(2-nitrophenyl)aniline, 2,2'-Dinitrophenylamine, Diphenylamine, 2,2'-dinitro- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O4/c16-14(17)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15(18)19/h1-8,13H |
| LEDER | C1=CC=C(C(=C1)NC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitro-N-(2-nitrophenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.22 |
| Formel vikt | 259.059 |