Läs mer
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical), 95%
Produktkod. 11309658
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309658 250 mg 250mg
11399648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044150.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1898-66-4 | C18H12N5O6
2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl används som ett känsligt kolorimetriskt avlägsnande av fria radikaler. Den fungerar som en allmän antioxidantdetektor. Den används för att övervaka kemiska reaktioner som involverar radikaler samt en standard för positionen och intensiteten av elektronparamagnetiska resonanssignaler. Vidare används det vid kvantitativ bestämning av alifatiska och aromatiska tioler genom indirekt spektroskopi och för fotometrisk bestämning av tokoferol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1898-66-4
Molekylformel C18H12N5O6
MDL-nummer MFCD00007231
Synonym DPPH
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Färg Svart till grönt
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,3330
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl formamide,ethanol,chloroform,ether,carbon disulfinde,acetone,oils,carbon tetrachloride,glacial acetic acid and toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 394.32
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.