Läs mer
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H |
| Formel vikt | 394.0788 |