missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-Diphenyl 2-(1-Boc-3-pyrrolidinyl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Diphenyl-2-(1-Boc-3-pyrrolidinyl)acetonitrile |
| CAS | 1159977-31-7 |
| Molekylformel | C23 H26 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Darifenacin Cyano Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O2/c1-22(2,3)27-21(26)25-15-14-20(16-25)23(17-24,18-10-6-4-7-11-18)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,20H,14-16H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-[cyano(diphenyl)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.46 |
| Formel vikt | 362.1994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?