Läs mer
2,2-difenylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328195
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328195 25 g 25g
11318195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08485.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4695-13-0 | C14H13NO | 211.264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4695-13-0
Molekylformel C14H13NO
Molekylvikt (g/mol) 211.264
MDL-nummer MFCD00025496
InChI-nyckel ZXQVXEAZKZFEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid amide, acetamide, 2,2-diphenyl, alpha-phenylbenzeneacetamide, alpha,alpha-diphenylacetamide, unii-yzx41252dl, 2,2-diphenylethanamide, benzeneacetamide, .alpha.-phenyl, .alpha.,.alpha.-diphenylacetamide, acmc-20aojh, 2,2-diphenylacetamid
PubChem CID 78420
IUPAC-namn 2,2-difenylacetamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Diphenylacetamide
Smältpunkt 164°C to 167°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1871583
Merck Index 14,3316
Formel vikt 211.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.