Läs mer
2,2-Difenylcyklopropankarbonitril, TRC
Produktkod. 30379839
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30379839 50 mg
1 options
Produktkod. 30379839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48751050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile
CAS 30932-41-3
Molekylformel C31H24N2
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-Cyano-2,2-diphenylcyclopropane, 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile, 2,2-Diphenylcyclopropyl cyanide, NSC 120433
InChI formel InChI=1S/C16H13N.C15H11N/c17-12-15-11-16(15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2;1-11H
LEDER N#C/C=C(C1=CC=CC=C1)\C2=CC=CC=C2.N#CC3C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C3
IUPAC-namn 2,2-difenylcyklopropan-1-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 424.54
Formel vikt 424.19