Läs mer
2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 37555-46-7 |
| Molekylformel | C18 H18 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylate, Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropylcarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-2-20-17(19)16-13-18(16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,16H,2,13H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2-diphenylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.33 |
| Formel vikt | 266.1307 |