Läs mer
2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 7150-12-1 |
| Molekylformel | C16 H14 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | NSC 120410, NSC 74083 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c17-15(18)14-11-16(14,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2,2-diphenylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vikt | 238.0994 |