Läs mer
2,2-Diphenylethanol, 97%
Produktkod. 10274784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10274784 2 g Glasflaska 2g
10153354 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188220020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1883-32-5 | C14H14O | 198.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1883-32-5
Molekylformel C14H14O
Molekylvikt (g/mol) 198.26
MDL-nummer MFCD00004729
InChI-nyckel NYLOEXLAXYHOHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-phenylphenethyl alcohol, 2,2-diphenyl ethanol, benzeneethanol, .beta.-phenyl, acmc-20aojg, 2,2-diphenyl-ethanol, 2,2-diphenyl-1-ethanol, 2,2-diphenylethan-1-ol, benzeneethanol, b-phenyl, 2,2-diphenylethanol, ksc539o6l
PubChem CID 74662
IUPAC-namn 2,2-difenyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Diphenylethanol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53°C to 56°C
Färg Vitt
Kokpunkt 160°C to 162°C (5.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2CHCH2OH
Kvantitet 2 g
Beilstein 06, II, 640
Formel vikt 198.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Diphenylethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.