Läs mer
2,2-Diphenylethylamine, 96%
Produktkod. 10469600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10469600
Brand: Thermo Scientific Acros 117250250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3963-62-0 | C14H15N | 197.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3963-62-0
Molekylformel C14H15N
Molekylvikt (g/mol) 197.28
MDL-nummer MFCD00008143
InChI-nyckel RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylethylamine, 2,2-diphenyl-ethylamine, 1-amino-2,2-diphenylethane, 2,2-diphenylethan-1-amine, chembl10780, pubchem7986, acmc-1cswz, 2,2-diphenylethyl-amine, 2,2-di phenyl ethanamine
PubChem CID 77575
IUPAC-namn 2,2-diphenylethanamine
LEDER NCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Diphenylethylamine
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43°C to 49°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 139°C to 140°C (1.2 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (C6H5)2CHCH2NH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 12, 1327
Formel vikt 197.28
Procent renhet 96%
Fysisk form Fused Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Diphenylethylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.