Läs mer
2,2-Difenylglycin, TRC
Produktkod. 30384887
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30384887 5 g
1 options
Produktkod. 30384887 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4916205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H13 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
LEDER NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-amino-2,2-difenylättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 227.26
Formel vikt 227.0946