Läs mer
2,2-Difenylpropionitril, 97 %
Produktkod. 11474120
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474120 5 g 5g
11419126 10 g 10g
11429126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17991.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 5558-67-8 | C15H13N | 207,276 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5558-67-8
Molekylformel C15H13N
Molekylvikt (g/mol) 207.276
MDL-nummer MFCD00001846
InChI-nyckel DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79677
IUPAC-namn 2,2-difenylpropannitril
LEDER CC(C#N)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Diphenylpropionitrile
Densitet 1.108
Kokpunkt 144 °C till 145 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1955952
Synonym 2,2-diphenylpropionitrile, 1,1-diphenylethyl cyanide, 2,2-diphenylpropiononitrile, 2,2-diphenyl propionitrile, .alpha.,.alpha.-diphenylpropionitrile, pubchem12547, acmc-209lnw, 2,2-diphenylpropanitrile, 2,2-diphenyl-propionitrile, 2, 2-diphenyl propionitrile
Formel vikt 207.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.