Läs mer
2,2'-Dipicolylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Dipicolylamine |
| CAS | 1539-42-0 |
| Molekylformel | C12H13N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-3-7-14-11(5-1)9-13-10-12-6-2-4-8-15-12/h1-8,13H,9-10H2 |
| LEDER | C(NCc1ccccn1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 1-pyridin-2-yl-N-(pyridin-2-ylmethyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.1109 |