Läs mer
2,2-Dipropylpentanenitrile, Mikromol™
Produktkod. 30052457
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052457 100 mg
1 options
Produktkod. 30052457 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.10
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2-Dipropylpentanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dipropylpentanenitrile
CAS 5340-48-7
Analyt- eller komponentnamn 2,2-Dipropylpentanenitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H21 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,2-Dipropylpentanenitrile, Valproic Acid Imp. J (EP), Valproic Acid Impurity J
InChI formel InChI=1S/C11H21N/c1-4-7-11(10-12,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
LEDER CCCC(CCC)(CCC)C#N
IUPAC-namn 2,2-dipropylpentanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 167.29
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 167.1674 g/mol