Läs mer
2,2-Dipropylpentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2,2-Dipropylpentanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dipropylpentanoic Acid |
| CAS | 52061-75-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2-Dipropylpentanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H22 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2-Dipropylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. D (EP), Valproic Acid Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-7-11(8-5-2,9-6-3)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCC(CCC)(CCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dipropylpentanoic acid |
| Visa mer |