Läs mer
2,2'-Dipyridinyldisulfid, TRC
Produktkod. 30369465
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30369465 25 g
1 options
Produktkod. 30369465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49275025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dipyridinyl Disulfide
CAS 2127-03-9
Molekylformel C10 H8 N2 S2
Kvantitet 25 g
Synonym 2,2'-Dithiobis-pyridine, 1,2-Bis(2-pyridinyl) Disulfide, 2,2'-Bipyridyldisulfide, 2,2'-Dithiobis(pyridine), 2,2'-Dithiodipyridine, 2-Aldrithiol, Di-2-pyridyl Disulfide, NSC 677438, NSC 94055
InChI formel InChI=1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
LEDER S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
IUPAC-namn 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 220.31
Formel vikt 220.0129