Läs mer
2,2'-Dipyridyl, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10449170 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10449170 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Produktkod. 10449170 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/5051/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 366-18-7
Smältpunkt 69°C
Färg White
pH 7.5
Kokpunkt 272°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C10H8N2
MDL-nummer MFCD00006212
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
InChI-nyckel ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn 2,2'-bipyridine
Molekylvikt (g/mol) 156.19
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
Formel vikt 156.19g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2``-Dipyridyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.