Läs mer
2,2'-Dipyridyl-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Bipyridyl-d8 |
| CAS | 32190-42-4 |
| Molekylformel | C10 D8 N2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2,2'-Bipyridine-3,3',4,4',5,5',6,6'-d8 (9 CI, ACI), 2,2'-Bipyridine-d8 (8 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1nc(c([2 H])c([2 H])c1[2 H])c2nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vikt | 164.119 g/mol |
| Visa mer |