Läs mer
2,2'-Dipyridyldisulfid, 98 %
Beskrivning
2,2'-dipyridyldisulfid är ett användbart reagens för bestämning av sulfhydrylgrupper, framställning av aminosyraaktiva estrar och tioestrar av fosforsyra. Det fungerar som ett peptidkopplingsreagens och som ett oxidationsmedel. Det används också för aktivering av glykosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ -Dipyridyldisulfid är ett användbart reagens för bestämning av sulfhydrylgrupper, framställning av aminosyraaktiva estrar och tioestrar av fosforsyra. Det fungerar som ett peptidkopplingsreagens och som ett oxidationsmedel. Det används också för aktivering av glykosider.
Löslighet
Löslig i vatten, bensen, tetrahydrofuran, diklormetan, acetonitril och dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 2′-Dipyridyl disulfide |
| Smältpunkt | 56 °C till 59 °C |
| Flampunkt | 210 °C (410 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 154629 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, bensen, tetrahydrofuran, diklormetan, acetonitril och dimetyformamid. |
| Formel vikt | 220.32 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 2,2'-Dipyridyl disulfide
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dithiodipyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.