Läs mer
2,2'-Dipyridyl disulfide, 98%
Produktkod. 11489003
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11489003
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11118.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2127-03-9 | C10H8N2S2 | 220.31 g/mol
2,2'-dipyridyldisulfid är ett användbart reagens för bestämning av sulfhydrylgrupper, framställning av aminosyraaktiva estrar och tioestrar av fosforsyra. Det fungerar som ett peptidkopplingsreagens och som ett oxidationsmedel. Det används också för aktivering av glykosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Dipyridyldisulfid är ett användbart reagens för bestämning av sulfhydrylgrupper, framställning av aminosyraaktiva estrar och tioestrar av fosforsyra. Det fungerar som ett peptidkopplingsreagens och som ett oxidationsmedel. Det används också för aktivering av glykosider.
Löslighet
Löslig i vatten, bensen, tetrahydrofuran, diklormetan, acetonitril och dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2127-03-9
Molekylformel C10H8N2S2
Molekylvikt (g/mol) 220.31
MDL-nummer MFCD00006287
InChI-nyckel HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide
PubChem CID 65093
IUPAC-namn 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridin
LEDER C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dipyridyl disulfide
Smältpunkt 56°C to 59°C
Flampunkt 210°C (410°F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 25 g
Beilstein 154629
Löslighetsinformation Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide.
Formel vikt 220.32
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-Dipyridyl disulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,2-Dithiodipyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.