Läs mer
2,2′-Dipyridyl Disulfide, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 82979 |
| Smältpunkt | 57°C to 61°C |
| MDL-nummer | MFCD00006287 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine, 2,2′-Dipyridyl disulfide |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.31 |
| Kvalitet | Research |