Läs mer
2,2'-Dipyridyl N,N'-dioxid, 98 %
Produktkod. 10760791 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10760791 1 g Glasflaska 1g
10198133 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10760791 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319610010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7275-43-6 | C10H8N2O2 | 188,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7275-43-6
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD00065169
InChI-nyckel FERMVCULDZOVOJ-KTKRTIGZSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine 1,1'-dioxide, 2,2'-dipyridyl n,n'-dioxide, 2,2'-bipyridine n,n'-dioxide, 2,2'-dipyridyl-n,n'-dioxide
PubChem CID 6005843
LEDER [O-]N1C=CC=C\C1=C1/C=CC=C[N+]1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2'-Dipyridyl N, N'-dioxide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 296 °C till 298 °C
Färg Grädde till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (2E)-2-(1-oxidopyridin-2-yliden)pyridin-1-ium-1-oxid
Formel vikt 188.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.