Läs mer
2,2'-Dipyridyl, TRC
Produktkod. 30138035
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138035 100 g
30010011 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492735100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 366-18-7
Molekylformel C10 H8 N2
Molekylvikt (g/mol) 156.18
Synonym 2,2'-Bipyridyl, 2,2'-Dipyridine, 2,2'-Dipyridyl, 2-(2-Pyridyl)pyridine, Dri-Rx 19LC-E, NSC 1550, NSC 615009, α,α'-Bipyridine, α,α'-Bipyridyl, α,α'-Dipyridine, α,α'-Dipyridyl
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylpyridin
LEDER c1ccc(nc1)c2ccccn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bipyridyl
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Formel vikt 156.0687