Läs mer
2,2?-Dipyridylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine) |
| CAS | 1202-34-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H9 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine, 2,2'-Dipyridylamine, Chlorphenamine Maleate Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) |
| LEDER | N(c1ccccn1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N-pyridin-2-ylpyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.2 |
| Visa mer |