Läs mer
2,2-Diselanediyldiethanamin Dihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O10/c16-8-4-5-9(17)14(8,22)24-12(20)2-1-3-13(21)25-15(23)10(18)6-7-11(15)19/h22-23H,1-7H2 |
| Formel vikt | 360.08 |