Läs mer
2,2-Diselanediyldiethanamin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30137920
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137920 500 mg
30132603 100 mg
30007241 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493318500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3542-13-0
Molekylformel C13 H16 N2 O10
Molekylvikt (g/mol) 360.274
IUPAC-namn Bis(1-hydroxy-2,5-dioxo-1λ, 5-azolidin-1-yl) pentanedioat
LEDER O[N]1(OC(=O)CCCC(=O)O[N]2(O)C(=O)CCC2=O)C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O10/c16-8-4-5-9(17)14(8,22)24-12(20)2-1-3-13(21)25-15(23)10(18)6-7-11(15)19/h22-23H,1-7H2
Formel vikt 360.08