Läs mer
2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride |
| CAS | 22194-38-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H28 N2 S2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. C (EP), Tiamulin Imp. C (EP), 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. C (EP) as Dihydrochloride, Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity C as Dihydrochloride, Tiamulin Impurity C as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H28N2S2.2ClH/c1-5-13(6-2)9-11-15-16-12-10-14(7-3)8-4;;/h5-12H2,1-4H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CCN(CC)CCSSCCN(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-[2-(diethylamino)ethyldisulfanyl]-N,N-diethylethanamine;dihydrochloride |
| Visa mer |