Läs mer
2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole] |
| CAS | 66666-63-5 |
| Molekylformel | C6H6N4S4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,2-Bis(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4S4/c1-3-7-9-5(11-3)13-14-6-10-8-4(2)12-6/h1-2H3 |
| LEDER | Cc1nnc(SSc2nnc(C)s2)s1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfanyl]-1,3,4-thiadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.4 |
| Formel vikt | 261.9475 |