Läs mer
2,2'-Dithiobis[N-metylbensamid], TRC
Produktkod. 30342716
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30342716 500 mg
1 options
Produktkod. 30342716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB184508500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Molekylformel C16 H16 N2 O2 S2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
LEDER CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
IUPAC-namn N-metyl-2-[[2-(metylkarbamoyl)fenyl]disulfanyl]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 332.44
Formel vikt 332.0653