Läs mer
2,2'-Dithiobisbenzanilid, TRC
Produktkod. 30385521
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385521 500 mg
30369589 2.5 g
30376033 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385521 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494213500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-57-9
Molekylformel C26H20N2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 456.58
Synonym 2,2'-Dibenzoylaminodiphenyldisulfid, Benzamide, N,N'-(dithiodi-2,1-phenylene)bis-, Benzanilide, 2',2'''-dithiobis- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(Dithiodi-2,1-phenylene)bis[benzamide], 2,2'-Dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-Dibenzoylaminodiphenyl disulfide, 2',2'''-Dithiodibenzanilide, 3S, Bis(2-benzamidophenyl) disulfide, Bis(2-benzoylaminophenyl)disulfide, Bis(o-benzamidophenyl) disulfide, Bisbenzamide, DBD, Di-o-benzamidophenyl disulfide, K 202, Noctizer SS, Peptazin BAFD, Peptisant 10, Pepton 22, Pepton 3S, Renazit 11, SL 6010, SS, Vuchtazin RV/G-M, Vuchtazin RV/G-S, o,o'-Dibenzamidodiphenyl disulfide, o-(Benzoylamino)phenyl disulfide
LEDER O=C(Nc1ccccc1SSc2ccccc2NC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dithiobisbenzanilide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C26H20N2O2S2/c29-25(19-11-3-1-4-12-19)27-21-15-7-9-17-23(21)31-32-24-18-10-8-16-22(24)28-26(30)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H,(H,27,29)(H,28,30)
Formel vikt 456.0966