Läs mer
2,2'-Ditiobisbenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Disulfanediyldibenzoic acid |
| CAS | 119-80-2 |
| Molekylformel | C14H10O4S2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,2'-Dithiodibenzoic Acid, 2,2'-Dithiobis[benzoic acid], o,o’-Dithiodibenzoic acid, 2-[(2-Carboxyphenyl)disulfanyl]benzoic Acid, Bis(2-carboxyphenyl) Disulfide, Bis(o-carboxylphenyl) Disulfide, Diphenyl Disulfide-2,2'-dicarboxylic acid, Dithiosalicylic acid, NSC 213, NSC 405662, NSC 5346, NSC 633230 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2-karboxyphenyl)disulfanyl]bensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vikt | 306.0021 |