Läs mer
2,2'-Ditioidiridin, 98 %
Produktkod. 10092010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10092010 5 g Glasflaska 5g
10524101 25 g Glasflaska 25g
10781994 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10092010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 SEK
    792.65 SEK / 5g
    Save 112.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2127-03-9 | Molekylformel: C10H8N2S2 | Molekylvikt: 220,32 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2127-03-9
Molekylformel C10H8N2S2
Molekylvikt (g/mol) 220.32
MDL-nummer MFCD00006287
InChI-nyckel HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2, 2';-Dipyridyl disulfide
PubChem CID 129317592
IUPAC-namn 9-[(3aS,6aR)-6-(hydroximetyl)-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-on
LEDER S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2′-Dithiodipyridine
Smältpunkt 56 °C till 60 °C
Färg Färglös till Tan
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Flampunkt 210 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Utseende (5 % sol i metanol) klar
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Linjär formel (C5H4N)S-S(C5H4N)
Beilstein 21, 45
Fieser 06,246; 13,156
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: svagt lösliga i metanol, aceton, toluen och isopropanol, praktiskt taget olösliga i heptan och cyklohexan
Formel vikt 220.32
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-Dithiodipyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.