Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 2'-Dithiosalicylic acid |
| Namnnotering | 98% |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 287°C to 290°C |
| Färg | Brown |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Linjär formel | S2(C6H4CO2H)2 |
| Visa mer |