missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2’-(Ethanediyldiimino)bis-butanoic Acid(Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30376403
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376403 500 mg
30375624 100 mg
30376760 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30376403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE890340500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 498-17-9
Molekylformel C10 H20 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 232.28
Synonym 2,2'-(Ethylenediimino)di-butyric Acid, Ethylenediamine-N,N'-di-α-butyric Acid
IUPAC-namn 2-[2-(1-carboxypropylamino)ethylamino]butanoic acid
LEDER CCC(NCCNC(CC)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2'-(Ethanediyldiimino)bis-butanoic acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O4/c1-3-7(9(13)14)11-5-6-12-8(4-2)10(15)16/h7-8,11-12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vikt 232.1423
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.