Läs mer
2,2’-(Ethanediyldiimino)bis-butanoic Acid(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(Ethanediyldiimino)bis-butanoic acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O4/c1-3-7(9(13)14)11-5-6-12-8(4-2)10(15)16/h7-8,11-12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vikt | 232.1423 |