Läs mer
2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid |
| CAS | 7743-94-4 |
| Molekylformel | C6H12O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-2-9-3-4-10-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CCOCCOCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.15 |
| Formel vikt | 148.0736 |