Läs mer
2(2-Etoxyetoxi)etanol, 98+%
Produktkod. 10182810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10182810 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10793651 1 L Glasflaska 1 L
10016253 25 L Metall trumma -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10182810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117890025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1059.65 SEK / 2.5 L
    Save 155.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-90-0
MDL-nummer MFCD00002872
InChI-nyckel XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
IUPAC-namn 2-(2-etoxietoxi)etanol
LEDER CCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -80,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 197,0 °C
Flampunkt 94 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14O3
Linjär formel C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1,4260 till 1,4280
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, II, 520
Merck Index 15, 3134
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbart med aceton, bensen, kloroform, etanol, eter, pyridin, etc
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Viskositet 3,9 mPa (25 °C)
Formel vikt 134.17
Procent renhet 98+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.