Läs mer
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, 99%
Produktkod. 10277730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10277730 1 L Glasflaska 1 L
10753894 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10277730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 257420010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-15-2
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00041928
InChI-nyckel FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
IUPAC-namn 2-(2-etoxietoxi)etylacetat
LEDER CCOCCOCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Aciditet 0.2 mg KOH/g max.
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -25.0°C
Färg Vit till Beige
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 210.0°C to 220.0°C
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(O)OCH2CH2OCH2CH2OC2H5
Brytningsindex 1.4206 to 1.4226
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning 0.2% max.
Merck Index 15, 3134
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, most oils
Viskositet 2.8 mPa.s (20°C)
Formel vikt 176.2
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.