Läs mer
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide, 98%, stab. with potassium carbonate
Produktkod. 11308215
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308215 10 g 10g
11318215 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08522.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54550-36-6 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
2-(2-etoxietoxi)etylbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54550-36-6
Molekylformel C6H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 197.072
MDL-nummer MFCD00051920
InChI-nyckel UEDIWIFQWRXXJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-ethoxyethoxy ethane, 2-2-ethoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxyethane, 1-bromo-2-2-ethoxy-ethoxy-ethane, acmc-1axh5, 1-bromo-3,6-dioxaoctane, 1-2-ethoxyethoxy-2-bromoethane, 1-ethoxy-2-2-bromoethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxy-ethane, 1-bromo 2-2-ethoxyethoxy-ethane
PubChem CID 7015324
IUPAC-namn 1-(2-brometoxi)-2-etoxietan
LEDER CCOCCOCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide
Namnnotering stabilized with potassium carbonate
Densitet 1.299
Kokpunkt 86°C to 88°C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 10 g
Beilstein 1736603
Löslighetsinformation Not miscible with water.
Formel vikt 197.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.