Läs mer
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1051368-80-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tamsulosin Hydrochloride Imp. F (EP), Tamsulosin Imp. F (EP), 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Tamsulosin Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOc1ccccc1OCCN |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethoxyphenoxy)ethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |