Läs mer
2-(2-etoxifynoxi)ethanamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30384183
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384183 250 mg
30369694 500 mg
30381296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE892885250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1051368-80-9
Molekylformel C10 H15 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 217.69
Synonym Ethanamine, 2-(2-ethoxyphenoxy)-, hydrochloride (1:1), 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine hydrochloride, 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine hydrochloride, β-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine hydrochloride
IUPAC-namn 2-(2-etoxyfenoxi)etanamin; hydroklorid
LEDER Cl.CCOc1ccccc1OCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H
Formel vikt 217.087